4-Amino-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Amino-2-(benzo[d]thiazol-2-yl)phenol
OR480541-250MG
APOSOR480541-250MGEA
143
EUR
APOSOR480541-250MG
4-Amino-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenol 97%
4-Amino-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)phenol
Formel:
C₁₃H₁₀N₂OS Schmelzpunkt: 184…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00197455 CAS-Nummer: 30616-38-7 |