2-Chlorethyltoluol-4-sulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
OR480570-100G
APOSOR480570-100GEA
162
EUR
APOSOR480570-100G
2-Chlorethyltoluol-4-sulfonat 97%
2-Chlorethyltoluol-4-sulfonat
Formel:
C₉H₁₁ClO₃S Molecular Weight: 234.7 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000970 CAS-Nummer: 80-41-1 |