5-Amino-2-mercaptobenzimidazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-1H-benzoimidazole-2-thiol
OR480589-100G
APOSOR480589-100GEA
287
EUR
APOSOR480589-100G
5-Amino-2-mercaptobenzimidazol 96%
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
Formel:
C₇H₇N₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022671 CAS-Nummer: 2818-66-8 |