2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480597-100G
APOSOR480597-100GEA
0
EUR
APOSOR480597-100G
2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid 97%
2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₉ClO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156143 CAS-Nummer: 609-60-9 |