(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480598-100G
APOSOR480598-100GEA
0
EUR
APOSOR480598-100G
(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 97%
(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Formel:
C₄H₉O₃N·HCl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066121 CAS-Nummer: 5874-57-7 |