Isochinolin-6-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR48060-250MG
APOSOR48060-250MGEA 43.7 EUR
APOSOR48060-250MG
Isochinolin-6-carbonitril
Isochinolin-6-carbonitril
Formel: C₁₀H₆N₂
Molecular Weight: 154,1680 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09991660
CAS-Nummer: 106778-42-1