N-Cbz-4-hydroxycyclohexane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480604-25G
APOSOR480604-25GEA
613
EUR
APOSOR480604-25G
N-Cbz-4-hydroxycyclohexane 97%
N-Cbz-4-hydroxycyclohexane
Formel:
C₁₄H₁₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02728352 CAS-Nummer: 16801-62-0 |