2,4,5-Trichlorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4,5-Trichlorbenzolsulfonsäureamid
OR480612-25G
APOSOR480612-25GEA
249
EUR
APOSOR480612-25G
2,4,5-Trichlorbenzolsulfonamid
2,4,5-Trichlorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₄Cl₃NO₂S Molecular Weight: 260,53 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00119361 CAS-Nummer: 29092-27-1 |