6-Chlor-1,3-dimethyluracil 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480621-25G
APOSOR480621-25GEA
77
EUR
APOSOR480621-25G
6-Chlor-1,3-dimethyluracil 98%
6-Chlor-1,3-dimethyluracil
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 109…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038066 CAS-Nummer: 6972-27-6 |