1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480622-5G
APOSOR480622-5GEA
55.1
EUR
APOSOR480622-5G
1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Ethoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08690114 CAS-Nummer: 3697-66-3 |