(4-Iodphenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR480627-100G OR480627-25G
APOSOR480627-100GEA 246 EUR
APOSOR480627-100G APOSOR480627-25G
(4-Iodphenyl)essigsäure 95%
(4-Iodphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082985
CAS-Nummer: 1798-06-7