2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480631-100G
APOSOR480631-100GEA
87
EUR
APOSOR480631-100G
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191060 CAS-Nummer: 77987-49-6 |