6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480635-5G
APOSOR480635-5GEA
0
EUR
APOSOR480635-5G
6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate 97%
6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
Formel:
C₁₃H₁₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664091 CAS-Nummer: 745783-88-4 |