1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Benzyl N-Boc-L-aspartate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid 1-Benzyl Ester, BOC-L-Aspartic acid 1-benzyl ester, N-Boc-L-aspartic Acid 1-Benzyl Ester, Boc-Asp-OBzl, Boc-Asp-Obzl
OR480637-25G
OR480637-100G
APOSOR480637-25GEA
46.4
EUR
APOSOR480637-25G
APOSOR480637-100G
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formel:
C₁₆H₂₁NO₆ Schmelzpunkt: 96…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065563 CAS-Nummer: 30925-18-9 |