8-Methylchinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480642-100G
APOSOR480642-100GEA 215 EUR
APOSOR480642-100G
8-Methylchinolin 97%
8-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006810
CAS-Nummer: 611-32-5