2,5-Dichlorphenol ≥97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 2,5-DCP

OR480647-250G
APOSOR480647-250GEA 121 EUR
APOSOR480647-250G
2,5-Dichlorphenol ≥97%
2,5-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 211 °C
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002174
CAS-Nummer: 583-78-8
UN: 2020
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR