1-(4-Methylphenyl)cyclopropancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(p-Tolyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR480650-5G
APOSOR480650-5GEA
236
EUR
APOSOR480650-5G
1-(4-Methylphenyl)cyclopropancarbonsäure 95%
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176.2100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066918 CAS-Nummer: 83846-66-6 |