Benzyl-acrylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480651-100G
APOSOR480651-100GEA
0
EUR
APOSOR480651-100G
Benzyl-acrylat 97%
Benzyl acrylate
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048147 CAS-Nummer: 2495-35-4 |