(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480654-1G
OR480654-5G
APOSOR480654-1GEA
0
EUR
APOSOR480654-1G
APOSOR480654-5G
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid 98%
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₄ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11618003 CAS-Nummer: 200352-28-9 |