Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(E)-Ethyl 3-(pyrrolidin-1-yl)but-2-enoate
OR480655-25G
APOSOR480655-25GEA
82.8
EUR
APOSOR480655-25G
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate 97%
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Formel:
C₁₀H₁₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014097 CAS-Nummer: 54716-02-8 |