(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-Bromo-3-phenylpropionic acid
OR480663-1G
APOSOR480663-1GEA
127
EUR
APOSOR480663-1G
(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid 96%
(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229.071 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00210121 CAS-Nummer: 35016-63-8 |