2-Nitrobenzoylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480675-100G
APOSOR480675-100GEA
1010
EUR
APOSOR480675-100G
2-Nitrobenzoylchlorid 95%
2-Nitrobenzoylchlorid
Formel:
C₇H₄ClNO₃ Molecular Weight: 185,57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007131 CAS-Nummer: 610-14-0 UN: 3261 ADR: 8,III |