2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-Methoxy-5-methylphenylisocyanate
OR480677-25G
APOSOR480677-25GEA
256
EUR
APOSOR480677-25G
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,18 g/mol Siedepunkt: 240 °C/760mmHg Schmelzpunkt: 25…26 °C Dichte: 1,112 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00013869 CAS-Nummer: 59741-04-7 UN: 2206 ADR: 6.1,III |