6-Brom-2-hydroxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Brom-6-pyridinol, 6-Brom-2-pyridinol, 2-Brom-6-hydroxypyridin
OR480679-25G
APOSOR480679-25GEA 59.6 EUR
APOSOR480679-25G
6-Brom-2-hydroxypyridin 97%
6-Brom-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
Molecular Weight: 174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234043
CAS-Nummer: 27992-32-1