4-Phenoxybenzenesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480681-25G
OR480681-5G
APOSOR480681-25GEA
1010
EUR
APOSOR480681-25G
APOSOR480681-5G
4-Phenoxybenzenesulphonamide 95%
4-Phenoxybenzenesulphonamide
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00623227 CAS-Nummer: 123045-62-5 |