1-Benzyl-3-pyrroline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480683-25G
OR480683-5G
APOSOR480683-25GEA
0
EUR
APOSOR480683-25G
APOSOR480683-5G
1-Benzyl-3-pyrroline 96%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formel:
C₁₁H₁₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012324 CAS-Nummer: 6913-92-4 |