2-Nitro-4-thiocyanatoanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Amino-3-nitro-phenyl) thiocyanate
OR480684-100G
APOSOR480684-100GEA
177
EUR
APOSOR480684-100G
2-Nitro-4-thiocyanatoanilin 95%
2-Nitro-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅N₃O₂S Molecular Weight: 195.2000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463878 CAS-Nummer: 54029-45-7 |