N-(3-Aminophenyl)methanesulphonamide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Methylsulphonamido)aniline
OR480686-25G
APOSOR480686-25GEA
203
EUR
APOSOR480686-25G
N-(3-Aminophenyl)methanesulphonamide ≥95%
N-(3-Aminophenyl)methanesulphonamide
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094037 CAS-Nummer: 37045-73-1 |