2-(2-Bromphenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480688-100G
APOSOR480688-100GEA
183
EUR
APOSOR480688-100G
2-(2-Bromphenyl)ethanol 98%
2-(2-Bromphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201.06 g/mol Siedepunkt: 97 °C/0.675mmHg Dichte: 1.483 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00093566 CAS-Nummer: 1074-16-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...