2,4-Dichlorobenzene-1,3-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480689-25G
APOSOR480689-25GEA
659
EUR
APOSOR480689-25G
2,4-Dichlorobenzene-1,3-diol 95%
2,4-Dichlorobenzene-1,3-diol
Formel:
C₆H₄Cl₂O₂ Molecular Weight: 179,001 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13152136 CAS-Nummer: 16606-61-4 |