4-Brompiperidinhydrobromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480694-25G
APOSOR480694-25GEA 89.9 EUR
APOSOR480694-25G
4-Brompiperidinhydrobromid 98%
4-Bromopiperidine hydrobromide
Formel: C₅H₁₁Br₂N
Molecular Weight: 244.9600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191858
CAS-Nummer: 54288-70-9