(4-Chloro-2,5-dimethyl-phenyl)-(4-methylsulphonylphenyl)methanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480697-5G
APOSOR480697-5GEA
226
EUR
APOSOR480697-5G
(4-Chloro-2,5-dimethyl-phenyl)-(4-methylsulphonylphenyl)methanone 95%
(4-Chloro-2,5-dimethyl-phenyl)-(4-methylsulphonylphenyl)methanone
Formel:
C₁₆H₁₅ClO₃S Molecular Weight: 322,806 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21365058 CAS-Nummer: 1280729-47-6 |