(R)-(+)-1,2-Epoxypropan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480701-25G
APOSOR480701-25GEA
236
EUR
APOSOR480701-25G
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan 99%
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan
Formel:
C₃H₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066211 CAS-Nummer: 15448-47-2 |