1-Methyl-1H-1,2,4-triazol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Methyl-1,2,4-triazole

OR480703-100G
APOSOR480703-100GEA 165 EUR
APOSOR480703-100G
1-Methyl-1H-1,2,4-triazol 97%
1-Methyl-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₃H₅N₃
Molecular Weight: 83.10 g/mol
Siedepunkt: 177…178 °C
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076192
CAS-Nummer: 6086-21-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR