(2S)-2-(tert-Butoxymethyl)oxirane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480705-25G
APOSOR480705-25GEA
665
EUR
APOSOR480705-25G
(2S)-2-(tert-Butoxymethyl)oxirane 97%
(2S)-2-(tert-Butoxymethyl)oxirane
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130,185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750970 CAS-Nummer: 130232-97-2 |