4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
OR480706-25G
APOSOR480706-25GEA 79.9 EUR
APOSOR480706-25G
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02261771
CAS-Nummer: 52289-54-0