4-Bromonicotinic acid 90%, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

OR480707-5G
APOSOR480707-5GEA 192 EUR
APOSOR480707-5G
4-Bromonicotinic acid 90%, technische Qualität
4-Bromonicotinic acid
Formel: C₆H₄BrNO₂
Schmelzpunkt: 118…134 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04114236
CAS-Nummer: 15366-62-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR