3-Chloro-4-cyanobenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-4-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR480708-5G
APOSOR480708-5GEA 1010 EUR
APOSOR480708-5G
3-Chloro-4-cyanobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Chloro-4-cyanobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂NO₂S
Molecular Weight: 236,075 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09812743
CAS-Nummer: 213130-43-9