Isocytosin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480710-100G
APOSOR480710-100GEA
172
EUR
APOSOR480710-100G
Isocytosin 99%
Isocytosine
Formel:
C₄H₅N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00057557 CAS-Nummer: 108-53-2 |