5-Brom-1H-indol-3-carbonsäure 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromoindole-3-carboxylic acid
OR480712-25G
APOSOR480712-25GEA 200 EUR
APOSOR480712-25G
5-Brom-1H-indol-3-carbonsäure 94%
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molecular Weight: 240.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664007
CAS-Nummer: 10406-06-1