2-Chloro-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR480739-1G
APOSOR480739-1GEA
0
EUR
APOSOR480739-1G
2-Chloro-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
2-Chloro-5-pyrimidinecarbonyl chloride
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09863165 CAS-Nummer: 110099-99-5 UN: 1760 ADR: 8,III |