Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-epsilon-FMOC-N-alpha-BOC-L-Lysine
OR480747-25G
APOSOR480747-25GEA
71.2
EUR
APOSOR480747-25G
Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Boc-Lys(Fmoc)-OH
Formel:
C₂₆H₃₂N₂O₆ Molecular Weight: 468.55 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00062032 CAS-Nummer: 84624-27-1 |