4,6-Dimethylisoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,6-Dimethylisoxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine
OR480757-1G
APOSOR480757-1GEA
391
EUR
APOSOR480757-1G
4,6-Dimethylisoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 97+%
4,6-Dimethylisoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine
Formel:
C₈H₉N₃O Molecular Weight: 163,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08060940 CAS-Nummer: 916792-12-6 |