2,4-Diaminopyrimidine-5-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480761-5G
APOSOR480761-5GEA
106
EUR
APOSOR480761-5G
2,4-Diaminopyrimidine-5-carbonitrile 95%
2,4-Diaminopyrimidine-5-carbonitrile
Formel:
C₅H₅N₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085600 CAS-Nummer: 16462-27-4 |