Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 3-Methyl ester, 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, 1-tert-Butyl 3-Methyl Pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylate, Methyl 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylate
OR480762-25G
APOSOR480762-25GEA
75.4
EUR
APOSOR480762-25G
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Molecular Weight: 229.28 g/mol Siedepunkt: 105 °C/0.2mmHg Dichte: 1.08 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04038683 CAS-Nummer: 122684-33-7 |