5-Nitro-1,2-benzisoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480767-1G
APOSOR480767-1GEA
119
EUR
APOSOR480767-1G
5-Nitro-1,2-benzisoxazol 97%
5-Nitro-1,2-benzisoxazole
Formel:
C₇H₄N₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659648 CAS-Nummer: 39835-28-4 |