4-Chloronicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-3-cyanopyridine
OR480773-5G
APOSOR480773-5GEA
208
EUR
APOSOR480773-5G
4-Chloronicotinonitrile 95%
4-Chloronicotinonitrile
Formel:
C₆H₃ClN₂ Molecular Weight: 138,5544 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234759 CAS-Nummer: 89284-61-7 |