3-Acetylbenzolsulfonylchlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Acetylbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Acetylbenzolsulfochlorid, 3-Acetylbenzolsulfonsäurechlorid
OR480786-5G
APOSOR480786-5GEA 271 EUR
APOSOR480786-5G
3-Acetylbenzolsulfonylchlorid 96%
3-Acetylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₇ClO₃S
Molecular Weight: 218.66
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424979
CAS-Nummer: 73035-16-2