Methyl 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
OR480790-5G
APOSOR480790-5GEA
119
EUR
APOSOR480790-5G
Methyl 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₆H₄ClNO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275718 CAS-Nummer: 57800-76-7 |