4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480793-1G
OR480793-5G
APOSOR480793-1GEA
180
EUR
APOSOR480793-1G
APOSOR480793-5G
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₆H₅BrOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01859870 CAS-Nummer: 30153-47-0 |